o-Toluenesulphonyl chloride 80%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
L18983.06
L18983.14
L18983.06EA
2560
CZK
L18983.06
L18983.14
o-Toluenesulphonyl chloride 80%
o-Toluenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 133-59-5
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S Bod varu: 154 °C (10 mmHg) Bod tání: 10 °C Hustota: 1,338 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024874 CAS číslo: 133-59-5 EINECS: 205-113-0 UN: 3265 ADR: 8,II |