Tisk…
4-Toluenethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T28525-100G T28525-500G T28525-5G
SIALT28525-100GEA 3760 CZK
SIALT28525-100G SIALT28525-500G SIALT28525-5G
4-Toluenethiol, Sigma-Aldrich®
4-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004851
CAS číslo: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461