Tisk…
4-Toluenethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 5060 CZK
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluenethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39…42 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004851
CAS číslo: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09461
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C