Tisk…
4-Toluenethiol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 1760 CZK
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluenethiol 98%
4-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…44 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004851
CAS číslo: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)