Tisk…

2-Toluenethiol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W324000-100G-K W324000-1KG-K W324000-500G-K
SIALW324000-100G-KEA 14560 CZK
SIALW324000-100G-K SIALW324000-1KG-K SIALW324000-500G-K
2-Toluenethiol, Sigma-Aldrich®
2-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
MW: 124.21
Bod varu: 195
Bod tání: 4.5
Hustota: 1.041
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004838
CAS číslo: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR