Tisk…
2-Toluenethiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22460.06 B22460.14 B22460.22
B22460.06EA 1420 CZK
B22460.06 B22460.14 B22460.22
2-Toluenethiol ≥98%
2-Toluenethiol
Purity: 98% CAS No.: 137-06-4 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5800 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 774068 Merck Reference: 14,9325 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004838
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 195 °C
Bod tání: 10…12 °C
Hustota: 1,054
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004838
CAS číslo: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9325