Tisk…
2-Toluenethiol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
259240050 259240250
ACRO259240050EA 1450 CZK
ACRO259240050 ACRO259240250
2-Toluenethiol 97%
2-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
Bod varu: 194 °C (760 mmHg)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 1,054 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004838
CAS číslo: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09461
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %