4-tert-Butylthiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
593656-25G
593656-5G
SIAL593656-25GEA
18100
CZK
SIAL593656-25G
SIAL593656-5G
4-tert-Butylthiophenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylthiophenol
Vzorec:
C₁₀H₁₄S Bod varu: 238 °C (1013 hPa) Bod tání: –11 °C Hustota: 0,9917 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00022067 CAS číslo: 2396-68-1 EINECS: 219-255-6 UN: 3334 ADR: 9, |