Tisk…
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 968 CZK
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-tert-Butylthiophenol ≥97%
4-tert-Butylthiophenol
Vzorec: C₁₀H₁₄S
Bod varu: 238 °C
Bod tání: –11 °C
Hustota: 0,990
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022067
CAS číslo: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,