5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
396206-25G
396206-5G
SIAL396206-25GEA
13080
CZK
SIAL396206-25G
SIAL396206-5G
5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016867 CAS číslo: 29654-55-5 EINECS: 249-751-8 |