Tisk…
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
344060050 344060250
ACRO344060050EA 2800 CZK
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcinol 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Vzorec: C₇H₈O₃
Bod tání: 181…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016867
CAS číslo: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %