Tisk…
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 2140 CZK
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
4-Hydroxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004658
CAS číslo: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%