Tisk…
3-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H20601-25G H20601-5G
SIALH20601-25GEA 4600 CZK
SIALH20601-25G SIALH20601-5G
3-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 86…87 °C (0,001 mmHg)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,161 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004643
CAS číslo: 620-24-6
EINECS: 210-633-6