Tisk…
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 1180 CZK
A15981.06 A15981.14 A15981.22
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥98%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: ∼300 °C (rozkl.)
Bod tání: 69…72 °C
Hustota: 1,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004643
CAS číslo: 620-24-6
EINECS: 210-633-6