Tisk…
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 1200 CZK
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzyl alcohol 97%
3-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Bod tání: 67…71 °C
Hustota: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004643
CAS číslo: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %