Tisk…
Salicyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
166952-100G 166952-25G
SIAL166952-100GEA 3450 CZK
SIAL166952-100G SIAL166952-25G
Salicyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82 °C
Hustota: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004617
CAS číslo: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477