Tisk…
Salicyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 21730 CZK
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Salicyl alcohol ≥99%
Salicyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83…87 °C
Hustota: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004617
CAS číslo: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,8325