Tisk…
Salicyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 1140 CZK
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Salicyl alcohol 97%
Salicyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 83…87 °C
Hustota: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004617
CAS číslo: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %