Tisk…
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
112941-100G 112941-500G 112941-5G
SIAL112941-100GEA 1600 CZK
SIAL112941-100G SIAL112941-500G SIAL112941-5G
2-tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22
Bod varu: 273
Bod tání: 128
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 171
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002344
CAS číslo: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9 III