Tisk…
2-tert-Butylhydroquinone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 12170 CZK
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-tert-Butylhydroquinone 97%
2-tert-Butylhydroquinone
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22
Bod varu: 273
Bod tání: 125…130 °C
Bod vzplanutí: 171
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002344
CAS číslo: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %