Tisk…
3,5-Dihydroxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
447420-25G 447420-5G
SIAL447420-25GEA 3950 CZK
SIAL447420-25G SIAL447420-5G
3,5-Dihydroxytoluene, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluene
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109 °C
Hustota: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002291
CAS číslo: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995