3,5-Dihydroxytoluene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20933.0005
8.20933.0025
8.20933.0100
8.20933.0005EA
976
CZK
8.20933.0005
8.20933.0025
8.20933.0100
3,5-Dihydroxytoluene for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluene
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 290 °C (1013 hPa) Bod tání: 109 °C Hustota: 1,2895 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 159 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002291 CAS číslo: 504-15-4 EINECS: 207-984-2 Merck Index: 12,06995 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 80 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 147 °C (7 hPa) |
Flash Point | 159 °C |