Tisk…
3,5-Dihydroxytoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
L18567.14 L18567.06
L18567.14EA 5530 CZK
L18567.14 L18567.06
3,5-Dihydroxytoluene ≥99%
3,5-Dihydroxytoluene
Purity: 99% CAS No.: 504-15-4 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 106-108° Boiling Point: 287-290° Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00002291
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 287…290 °C
Bod tání: 106…108 °C
Hustota: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002291
CAS číslo: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864