Tisk…
3,5-Dihydroxytoluene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 1970 CZK
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroxytoluene 98%
3,5-Dihydroxytoluene
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 105…110 °C
Hustota: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002291
CAS číslo: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %