4-Hexylresorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
209465-100G
209465-25G
SIAL209465-100GEA
5690
CZK
SIAL209465-100G
SIAL209465-25G
4-Hexylresorcinol, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcinol
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194,27 g/mol Bod varu: 333 °C (1013 hPa) Bod tání: 64…67 °C Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002284 CAS číslo: 136-77-6 EINECS: 205-257-4 Merck Index: 12,04750 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...