Tisk…
4-Hexylresorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
197920250 197921000
ACRO197920250EA 1840 CZK
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexylresorcinol 98%
4-Hexylresorcinol
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…70 °C
Bod vzplanutí: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002284
CAS číslo: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %