Tisk…
4-Ethylresorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1,3-diol
118950050 118950250
ACRO118950050EA 1330 CZK
ACRO118950050 ACRO118950250
4-Ethylresorcinol 98%
4-Ethylresorcinol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…99 °C
MDL Number: MFCD00002283
CAS číslo: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %