2-Methylrezorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
302589-100G
302589-25G
SIAL302589-100GEA
5310
CZK
SIAL302589-100G
SIAL302589-25G
2-Methylrezorcinol, Sigma-Aldrich®
2-Methylrezorcinol
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Bod tání: 120…122 °C Bod vzplanutí: 135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002271 CAS číslo: 608-25-3 EINECS: 210-155-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |