2-Methylrezorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
A11821.0BEA
17400
CZK
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
2-Methylrezorcinol 98%
2-Methylrezorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 608-25-3
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 2042177
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002271
Vzorec:
C₇H₈O₂ Bod varu: 264 °C Bod tání: 118…122 °C Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002271 CAS číslo: 608-25-3 EINECS: 210-155-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |