Tisk…
2-Methylrezorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
364740250 364741000
ACRO364740250EA 1230 CZK
ACRO364740250 ACRO364741000
2-Methylrezorcinol 98%
2-Methylrezorcinol
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…124 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002271
CAS číslo: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %