Tisk…
4-terc-Butylpyrokatechol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
19670-100G 19670-500G
SIAL19670-100GEA 1040 CZK
SIAL19670-100G SIAL19670-500G
4-terc-Butylpyrokatechol, Sigma-Aldrich®
4-terc-Butylpyrokatechol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002201
CAS číslo: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8,III