4-terc-Butylpyrokatechol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
A14599.0BEA
4330
CZK
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
4-terc-Butylpyrokatechol ≥98%
4-terc-Butylpyrokatechol
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Bod varu: 284…286 °C Bod tání: 53…57 °C Hustota: 1,049 Bod vzplanutí: 151 °C (303 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002201 CAS číslo: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8,III |