Tisk…

4-terc-Butylpyrokatechol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol

154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 1140 CZK
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-terc-Butylpyrokatechol 99%
4-terc-Butylpyrokatechol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 53…56 °C
Hustota: 1,049 g/cm³
Bod vzplanutí: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002201
CAS číslo: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR