Tisk…
3-Phenoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
183770250 183771000 183770050
ACRO183770250EA 2620 CZK
ACRO183770250 ACRO183771000 ACRO183770050
3-Phenoxybenzyl alcohol 98%
3-Phenoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24
Bod varu: 135…140 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.1456 g/cm³
Bod vzplanutí: 309 °C
MDL Number: MFCD00004636
CAS číslo: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)