4-Octylphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26396.03
H26396.06
H26396.03EA
968
CZK
H26396.03
H26396.06
4-Octylphenol ≥99%
4-Octylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 1806-26-4
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.32
Flash Point:
Vzorec:
C₁₄H₂₂O Bod varu: 150 °C (4 mmHg) Bod tání: 43…45 °C Hustota: 0,961 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036134 CAS číslo: 1806-26-4 EINECS: 217-302-5 UN: 2430 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...