Tisk…
p-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W233706-10KG-K W233706-1KG-K W233706-25KG-K W233706-5KG-K
SIALW233706-10KG-KEA 16450 CZK
SIALW233706-10KG-K SIALW233706-1KG-K SIALW233706-25KG-K SIALW233706-5KG-K
p-Krezol, Sigma-Aldrich®
p-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108.14
Bod varu: 201.8
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 86
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002376
CAS číslo: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604