p-Krezol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
A13531.0BEA
4880
CZK
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
p-Krezol ≥99%
p-Krezol
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Vzorec:
C₇H₈O MW: 108.14 Bod varu: 201…202 °C Bod tání: 32…34 °C Hustota: 1.034 Bod vzplanutí: 89 °C (192 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002376 CAS číslo: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02604 |