Tisk…
p-Krezol 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 942 CZK
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Krezol 99+%, pure
p-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Bod varu: 202 °C (760 mmHg)
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1,034 g/cm³
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002376
CAS číslo: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %