Tisk…
4-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
175404-100G 175404-5G
SIAL175404-100GEA 3490 CZK
SIAL175404-100G SIAL175404-5G
4-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002372
CAS číslo: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III