m-Krezol, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F
65996-5ML-F
65996-1ML-FEA
682
CZK
65996-1ML-F
65996-5ML-F
m-Krezol, Supelco®
m-Krezol
Vzorec:
CH₃C₆H₄OH Bod varu: 202,2 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002302 CAS číslo: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |