Tisk…
m-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000
8.09691.0100EA 771 CZK
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000
m-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Krezol
Vzorec: CH₃C₆H₄OH
Bod varu: 202,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002302
CAS číslo: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 23.5 g/l (20 °C)
Melting Point 11.5 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 203 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.065 hPa (20 °C)
Flash Point 1 %(V)
Refractive Index 86 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 626 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials