Tisk…
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W348007-10KG-K W348007-1KG-K W348007-25KG-K
SIALW348007-10KG-KEA 10320 CZK
SIALW348007-10KG-K SIALW348007-1KG-K SIALW348007-25KG-K
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108.14
Bod varu: 191
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1.047 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002226
CAS číslo: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604