Tisk…
o-Krezol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 2500 CZK
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Krezol 99%
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108.14
Bod varu: 191 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002226
CAS číslo: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02604
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %