Tisk…
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W346101-10KG W346101-1KG W346101-25KG W346101-SAMPLE
SIALW346101-10KGEA 55850 CZK
SIALW346101-10KG SIALW346101-1KG SIALW346101-25KG SIALW346101-SAMPLE
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002224
CAS číslo: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II