Tisk…
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
129526-100G 129526-5G
SIAL129526-100GEA 1270 CZK
SIAL129526-100G SIAL129526-5G
2-Isopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002224
CAS číslo: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II