Tisk…

4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

W315605-10KG-K W315605-1KG-K
SIALW315605-10KG-KEA 53220 CZK
SIALW315605-10KG-K SIALW315605-1KG-K
4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 218
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 1.011
Bod vzplanutí: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002393
CAS číslo: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR