Tisk…
4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
E44205-100G E44205-5G
SIALE44205-100GEA 1200 CZK
SIALE44205-100G SIALE44205-5G
4-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 218
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 1.011
Bod vzplanutí: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002393
CAS číslo: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8 III