Tisk…
2-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethyl-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
E44000-100G E44000-25G E44000-5G
SIALE44000-100GEA 6470 CZK
SIALE44000-100G SIALE44000-25G SIALE44000-5G
2-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Ethylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 204.5
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1.0371
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002249
CAS číslo: 90-00-6
EINECS: 201-958-4
UN: 3145
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03871