Tisk…

2-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

B99405-500ML B99405-50ML
SIALB99405-500MLEA 1160 CZK
SIALB99405-500ML SIALB99405-50ML
2-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,9823 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002223
CAS číslo: 88-18-6
EINECS: 201-807-2
UN: 3145
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR