Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213705-1KG-K
W213705-25KG-K
SIALW213705-1KG-KEA
2100
CZK
SIALW213705-1KG-K
SIALW213705-25KG-K
Benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Benzylalkohol
Vzorec:
C₆H₅CH₂OH MW: 108.14 Bod varu: 205 Bod tání: –15.3 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 101 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS číslo: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...